Få mere at vide
S-(2-Guanidino-4-thiazolyl)methylisothiourea Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N6S2.2ClH/c7-4(8)12-6-11-3(2-14-6)1-13-5(9)10;;/h2H,1H2,(H3,9,10)(H4,7,8,11,12);2*1H |
| Formel vægt | 301.994 |