Få mere at vide
(S)-2-((diphenylphosphino)methyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine |
| CAS | 60261-46-3 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til Tan |
| Tæthed | 1.0400g/mL |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.