Få mere at vide
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30369904
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30369904 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30369904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49497810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 119237-64-8
Molekylær formel C17 H19 N
Mængde 10 mg
Synonym (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMIL C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (2S)-2-benzhydrylpyrrolidin
Molekylvægt (g/mol) 237.34
Formel vægt 237.1517