missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-Di(tert-butyloxycarbonyl)amino-4-iodo-butanoic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Di(tert-butyloxycarbonyl)amino-4-iodo-butanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1798902-92-7 |
| Molekylær formel | C18 H32 I N O6 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32INO6/c1-16(2,3)24-13(21)12(10-11-19)20(14(22)25-17(4,5)6)15(23)26-18(7,8)9/h12H,10-11H2,1-9H3/t12-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CCI)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2-[bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]-4-iodobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.354 |
| Formel vægt | 485.127 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?