missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-phenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-phenylacetic Acid |
| CAS | 20585-34-6 |
| Molekylær formel | C14 H18 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)/t14-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@](O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.29 |
| Formel vægt | 234.1256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?