Få mere at vide
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid, 98%
Artikelnummer. 11489820
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489820 5 g 5g
11499820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09427.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
Gennem stereofortrængning af (S)-(-)-2-Chlorpropionsyre kan PPAR-agonist syntetiseres via asymmetrisk hydrogenering af et kanelsyrederivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Gennem stereofortrængning af (S)-(-)-2-Chlorpropionsyre kan PPAR-agonist syntetiseres
via asymmetrisk hydrogenering af et kanelsyrederivat.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29617-66-1
Molekylær formel C3H4ClO2
Molekylvægt (g/mol) 107.51
MDL nummer MFCD00064205
InChI nøgle GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M
Synonym s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid
PubChem CID 107915
ChEBI CHEBI:73956
IUPAC navn (2S)-2-chlorpropansyre
SMIL C[C@H](Cl)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Smeltepunkt 4°C
Tæthed 1.27
Kogepunkt 187°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Brydningsindeks 1.4345
Mængde 5 g
FN nummer UN2511
Beilstein 1720257
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 108.53
Procent renhed 99%