Få mere at vide
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid, 98%
Artikelnummer. 10637494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637494 1 g Glasflaske 1g
10412821 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 254970010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29617-66-1
Molekylær formel C3H4ClO2
Molekylvægt (g/mol) 107.51
MDL nummer MFCD00064205
InChI nøgle GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M
Synonym s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid
PubChem CID 107915
ChEBI CHEBI:73956
IUPAC navn (2S)-2-chlorpropansyre
SMIL C[C@H](Cl)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 4°C
Farve Gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 187°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4340 to 1.436
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.24
Specifik rotationstilstand − 14.50 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation -14.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 108.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.