Få mere at vide
(S)-2-Chloromandelic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Chloromandelic Acid |
| CAS | 52950-19-3 |
| Molekylær formel | C8H7ClO3 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (alphaS)-2-Chloro-alpha-hydroxy-benzeneacetic Acid, (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic Acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vægt | 186.0084 |