Få mere at vide
(S)-2-klor-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30356606
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30356606 1 g
1 options
Artikelnummer. 30356606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3652681G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
CAS 1006376-60-8
Molekylær formel C8H7ClF2O
Mængde 1 g
Synonym (αS)-α-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C8H7ClF2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,12H,4H2/t8-/m1/s1
SMIL Cl[C@@]1([C@@](CC[C@@]([C@@]2(C(Cl)=C3Cl)Cl)([H])[C@@]([C@]3(Cl)C2(Cl)Cl)([H])CC4)([H])[C@@]4([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C1Cl)C5(Cl)Cl
IUPAC navn (1S)-2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 192.59