Få mere at vide
S-(2-Carboxyethyl)-L-cystein, TRC
Artikelnummer. 30368343
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368343 10 mg
30349423 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17805510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100429-59-2
Molekylær formel C6H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 193.22
Synonym L-3-[(2-Carboxyethyl)thio]alanine, 2-Amino-4-thiaheptanedioic Acid, S-(2-Carboxyethyl)cysteine, CEC:
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(2-carboxyethylsulfanyl)propansyre
SMIL N[C@H](CSCCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4S/c7-4(6(10)11)3-12-2-1-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 193.0409