Få mere at vide
(S)-(+)-2-Butanol, 98+%
Artikelnummer. 11399015
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399015 1 g 1g
11309025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14164.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74,123 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4221-99-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00064281
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
IUPAC navn (2S)-butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Butanol
Tæthed 0.806
Mængde 1 g
Flammepunkt 26 °C (79 °F)
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.398
FN nummer UN1120
Beilstein 1718763
Merck Index 141541
Kogepunkt 99 °C til 100 °C
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥98%