Få mere at vide
(S)-(+)-2-Butanol, 98+%
Artikelnummer. 11309025
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309025 5 g 5g
11399015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14164.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2238.90 DKK
    1833.65 DKK / 5g
    Spare 405.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74,123 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00064281
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
IUPAC navn (2S)-butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Butanol
Tæthed 0.806
Mængde 5 g
Flammepunkt 26 °C (79 °F)
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.398
FN nummer UN1120
Merck Index 141541
Kogepunkt 99 °C til 100 °C
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.