Få mere at vide
(S)-2-bromopropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30336402
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30336402 2 g
1 options
Artikelnummer. 30336402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6866702G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Bromopropionic Acid
CAS 32644-15-8
Molekylær formel C3H5BrO2
Mængde 2 g
Synonym Propanoic acid, 2-bromo-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Bromopropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-bromo-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-bromo-, (S)- (8CI), (-)-2-Bromopropanoic acid, (-)-2-Bromopropionic acid, (-)-α-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropionic acid, (S)-(-)-2-Bromopropionic acid, (S)-2-Bromopropanoic acid, (S)-2-Bromopropionic acid, (S)-α-Bromopropionic acid, L-2-Bromopropionic acid, L-α-Bromopropionic acid
InChI formel InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMIL CC(Br)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-bromopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 152.97