Få mere at vide
(S)-(-)-2-Bromopropionsyre, 98%, >85% ee
Artikelnummer. 10728542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10728542 5 g Glasflaske 5g
10053520 25 g Glasflaske 25g
10279583 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10728542 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277910050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 32644-15-8 | C3H5BrO2 | 152,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32644-15-8
Molekylær formel C3H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 152.98
MDL nummer MFCD00137325
InChI nøgle MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Synonym s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
PubChem CID 642232
IUPAC navn (2S)-2-brompropansyre
SMIL CC(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Navn note >85%ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.7000g/mL
Kogepunkt 203 °C
Flammepunkt 100 °C
Enantiomert overskud 80% min. (Typisk)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(Br)CO2H
Brydningsindeks 1,4740 til 1,476
Mængde 5 g
Beilstein 02, 254
Specifik vægtfylde 1.7
Specifik rotation -27
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 152.98
Procent renhed 98%, >85% ee
Fysisk form Væske