missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-Bromobutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Bromobutyric Acid |
| CAS | 32659-49-7 |
| Molekylær formel | C4H7BrO2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (S)-2-Bromobutanoic Acid, L-2-Bromobutanoic Acid, L-2-Bromobutyric Acid, L-alpha-Bromobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-bromobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.9629 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?