Få mere at vide
(S)-2-Bromobutyric Acid, TRC
Artikelnummer. 30344119
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30344119 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30344119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB545005100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Bromobutyric Acid
CAS 32659-49-7
Molekylær formel C4H7BrO2
Mængde 100 mg
Synonym (S)-2-Bromobutanoic Acid, L-2-Bromobutanoic Acid, L-2-Bromobutyric Acid, L-alpha-Bromobutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMIL CC[C@H](Br)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-bromobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 167
Formel vægt 165.9629