Få mere at vide
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, 95%
Artikelnummer. p-7055172
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15400509
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63686.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34306-42-8 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske
produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34306-42-8
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD00037267
InChI nøgle PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-abu-oh, boc-l-2-aminobutyric acid, boc-2-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-l-2-aminobutanoic acid, boc-l-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, s-2-boc-amino butyric acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-2-boc-amino butyric acid
PubChem CID 2755934
SMIL CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
Mængde 1 g
Beilstein 6801706
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof