Få mere at vide
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, 95%
Artikelnummer. 15400509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400509 1 g 1g
15410509 5 g 5g
15420509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63686.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34306-42-8 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske
produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34306-42-8
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD00037267
InChI nøgle PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-abu-oh, boc-l-2-aminobutyric acid, boc-2-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-l-2-aminobutanoic acid, boc-l-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, s-2-boc-amino butyric acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-2-boc-amino butyric acid
PubChem CID 2755934
SMIL CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
Mængde 1 g
Beilstein 6801706
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof