Få mere at vide
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, 98%
Artikelnummer. 15438427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438427 1 g 1g
15448427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51966.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100564-78-1 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylsmørsyre anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylsmørsyre anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100564-78-1
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.336
MDL nummer MFCD00076904
InChI nøgle MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-l-homophenylalanine, boc-homophe-oh, boc-hophe-oh, boc-l-homo-phe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-homophenylalanine, boc-hfe-oh, n-boc-l-homophenylalanine, n-alpha-boc-l-homophenylalanine
PubChem CID 7018726
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-phenylbutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Beilstein 3653506
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Mængde 1 g
Formel vægt 279.34
Optisk rotation +6.5° (c=2 in Ethanol)
Procent renhed 98%