Få mere at vide
(S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)smørsyre, 95%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)butyric acid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4771583 |
| Formel vægt | 440.5 |
| Procent renhed | 95% |