Få mere at vide
(S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)smørsyre, 95%
Artikelnummer. 15418487
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418487 1 g 1g
15459485 250 mg 250mg
15428487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51989.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 117106-21-5 | C24H28N2O6 | 440,496 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117106-21-5
Molekylær formel C24H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 440.496
MDL nummer MFCD00236845
InChI nøgle MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Synonym boc-dab fmoc-oh, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-boc-n-g-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, s-n2-boc-n4-fmoc-2,4-diaminobutyric acid, ambotzbaa1086, boc-dbu gamma-fmoc, boc-l-dab fmoc-oh, boc-l-2,4-diaminobutyric acid fmoc, n-boc-n'-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab fmoc-oh hplc
PubChem CID 2755945
IUPAC navn (2S)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)butyric acid
Mængde 1 g
Beilstein 4771583
Formel vægt 440.5
Procent renhed 95%