Få mere at vide
(S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionsyre, 98%
Artikelnummer. 15459475
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459475 1 g 1g
15469475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51964.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 122235-70-5 | C23H26N2O6 | 426,469 g/mol
Det er blevet brugt i syntesen af target chelator, tris-catecholforbindelsen 2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er blevet brugt i syntesen af target chelator, tris-catecholforbindelsen 2.
Opløselighed Opløselig i 2ml dimethylformamid
0,3gram.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122235-70-5
Molekylær formel C23H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 426.469
MDL nummer MFCD00235897
InChI nøgle MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Synonym boc-dap fmoc-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-2-boc-amino-3-fmoc-amino propionic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, n-boc-n'-fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid, boc-dap fmoc-oh 1g, boc-l-2,3-diaminopropionic acid fmoc, boc-dap fmoc-oh hplc, n-a-boc-n-b-fmoc-l-2,3-diamiopropionic acid
PubChem CID 7019527
IUPAC navn (2S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid
Mængde 1 g
Beilstein 4771385
Opløselighedsinformation Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram.
Formel vægt 426.47
Procent renhed 98%