Få mere at vide
(S)-2-(BOC-amino)-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326794 1 g Glass Bottle 1g
10051494 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425980010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 79069-13-9
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00043121
InChI nøgle PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-alaninol, n-boc-l-alaninol, boc-alaninol, s-2-boc-amino-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninol, s-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s---2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol
PubChem CID 7023103
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate
SMIL C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(BOC-Amino)-1-propanol
Smeltepunkt 56°C to 60°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel HOCH2CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Specifik rotation -9.5° to -11.5° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Mængde 1 g
Formel vægt 175.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Lumps
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.