Få mere at vide
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488928
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488928 25 g 25g
15468928 1 g 1g
15478928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62426.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42918-86-5
Molekylær formel C12H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 237.255
MDL nummer MFCD00077006
InChI nøgle SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
Synonym z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
PubChem CID 7349998
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid
Mængde 25 g
Formel vægt 237.25
Procent renhed 98%