Få mere at vide
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)smørsyre dicyclohexylammoniumsalt, 98%
Beskrivelse
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)smørsyredicyclohexylammoniumsalt anvendes som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)smørsyredicyclohexylammoniumsalt anvendes som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 553.7 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |