missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-(Benzyloxy)propional, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-(Benzyloxy)propional |
| CAS | 81445-44-5 |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Propanal, 2-(phenylmethoxy)-, (2S)-, Propanal, 2-(phenylmethoxy)-, (S)-, (2S)-2-(Phenylmethoxy)propanal, (-)-(S)-2-(Benzyloxy)propanal, (-)-(S)-2-(Phenylmethoxy)propanal, (2S)-2-(Benzyloxy)propanal, (2S)-2-Benzyloxypropanal, (2S)-2-Phenylmethoxypropanal, (S)-2-(Benzyloxy)propanal, (S)-2-(Benzyloxy)propionaldehyde, (S)-α-(Benzyloxy)propanal |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(7-11)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,9H,8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](OCc1ccccc1)C=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-phenylmethoxypropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?