missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-2-Benzylaziridine, TRC

Artikelnummer. 30329773
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329773 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2247905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-Benzylaziridine
CAS 73058-30-7
Molekylær formel C9H11N
Mængde 5 g
Synonym (S)-2-(phenylmethyl)-aziridine
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-8(5-3-1)6-9-7-10-9/h1-5,9-10H,6-7H2/t9-/m0/s1
SMIL C([C@H]1CN1)c2ccccc2
IUPAC navn (2S)-2-benzylaziridine
Molekylvægt (g/mol) 133.19
Formel vægt 133.0891
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.