Få mere at vide
(S)-2-Benzylaziridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Benzylaziridine |
| CAS | 73058-30-7 |
| Molekylær formel | C9H11N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (S)-2-(phenylmethyl)-aziridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-8(5-3-1)6-9-7-10-9/h1-5,9-10H,6-7H2/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C([C@H]1CN1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-benzylaziridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.19 |
| Formel vægt | 133.0891 |