Få mere at vide
(S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol |
| CAS | 6940-80-3 |
| Molekylær formel | C10H15NO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-9(8-12)11-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](CO)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(benzylamino)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.23 |
| Formel vægt | 165.1154 |