missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide |
| CAS | 902146-43-4 |
| Molekylær formel | C11H16N2O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S)-N,N-dimethyl-2-(phenylmethyl)-1-Aziridinesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2S/c1-12(2)16(14,15)13-9-11(13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8-9H2,1-2H3/t11-,13?/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)S(=O)(=O)N1C[C@@H]1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.32 |
| Formel vægt | 240.0932 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?