Få mere at vide
(S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449527
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449527 1 g 1g
15459527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52785.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 169447-86-3
Molekylær formel C16H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 276.38
MDL nummer MFCD03787923
InChI nøgle QKUHUJCLUFLGCI-AWEZNQCLSA-N
Synonym s-1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-boc-2-benzyl-piperazine, s-tert-butyl 2-benzylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-benzylpiperazine-1-carboxylate, s-n1-boc-2-benzylpiperazine, 2 s-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-n-boc-2-benzylpiperazine, s-2-benzyl-1-boc-piperazine
PubChem CID 17750441
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-benzylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC[C@@H]1CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine
Mængde 1 g
Formel vægt 276.38
Procent renhed 97%