Få mere at vide
S-2-Benzothiazolyl-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-2-Benzothiazolyl-L-cysteine |
| CAS | 399-82-6 |
| Molekylær formel | C10H10N2O2S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | S-(2-Benzothiazolyl)cysteine, BTC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-7(14)8(12)6-15-11-13-9-4-2-3-5-10(9)16-11/h2-5,8H,6,12H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@H](N)CSc1nc2ccccc2s1 |
| IUPAC navn | (3R)-3-amino-4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vægt | 252.0391 |