missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-2-Azido Isovaleric Acid Cyclohexylammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30333940
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333940 1 g
30329149 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8547001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-Azido Isovaleric Acid Cyclohexylammonium Salt
CAS 1217462-63-9
Molekylær formel C5H9N3O2
Mængde 1 g
Synonym (2S)-2-Azido-3-methylbutanoic Acid Cyclohexylammonium Salt, (S)-2-Azido-3-methylbutyric Acid Cyclohexylammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
SMIL CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(=O)O.NC1CCCCC1
IUPAC navn (2S)-2-azido-3-methylbutanoic acid;cyclohexanamine
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Formel vægt 242.1743
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.