Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 206 °C til 207 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99 + % |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 10,911 |
| Vis mere |