Få mere at vide
(S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid, 99+%
Artikelnummer. 10192220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
50mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10192220 100 mg Glasflaske 100mg
10072041 50 mg Glass bottle 50mg
10624092 250 mg Glasflaske 250mg
10731735 1 g Glasflaske 1g
11986591 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10192220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105141000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2133-34-8 | C4H7NO2 | 101.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2133-34-8
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.1
InChI nøgle IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
IUPAC navn (2S)-azetidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CNC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 206°C to 207°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 10,911
Specifik rotationstilstand −125° (25°C c=1,water)
Specifik rotation -125
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5% in water
Formel vægt 101.1
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller