Få mere at vide
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine |
| Smeltepunkt | 19°C |
| Kogepunkt | 126°C (0.1 kPa) |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotation | + 1.63 |
| Formel vægt | 176.26 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.