Få mere at vide
(S)-(+)-2-Aminooctane, ChiPros™ 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 11364216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364216 1 g 1g
11374216 5 g 5g
11384216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19309.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34566-04-6 | C8H19N | 129.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34566-04-6
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD01091021
InChI nøgle HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s
PubChem CID 6999019
IUPAC navn (2S)-octan-2-amin
SMIL CCCCCCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Aminooctane
Smeltepunkt <-20°C
Kogepunkt 163°C to 165°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Mængde 1 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1719319
Formel vægt 129.25
Procent renhed ≥99%