Få mere at vide
(S)-(+)-2-Aminononane, ChiPros 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 11344226
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344226 25 g 25g
11324226 1 g 1g
11334226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19311.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 869278-88-6 | C9H21N | 143.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 869278-88-6
Molekylær formel C9H21N
Molekylvægt (g/mol) 143.27
MDL nummer MFCD03844738
InChI nøgle ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
PubChem CID 12878166
IUPAC navn nonan-2-amin
SMIL CCCCCCCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Aminononane
Tæthed 0.782
Kogepunkt 73°C (19 mmHg)
Flammepunkt 71°C (159°F)
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Brydningsindeks 1.4271
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation +6° (Neat)
Formel vægt 143.27
Procent renhed ≥99%