Få mere at vide
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 95%
Artikelnummer. 15473678
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473678 1 g 1g
15483678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57137.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22795-99-9 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt af antipsykotika levosulfirid og til fremstilling af medicin og andre finkemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk
mellemprodukt af antipsykotika levosulfirid og til fremstilling af medicin og andre finkemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares adskilt fra syrer, vand/fugt, syreklorider, syreanhydrider og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22795-99-9
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.219
MDL nummer MFCD00191371
InChI nøgle UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s---2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2s, pubchem18590
PubChem CID 643457
IUPAC navn [(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methanamin
SMIL CCN1CCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Tæthed 0.919
Kogepunkt 50°C to 54°C
Flammepunkt 57°C (135°F)
Brydningsindeks 1.466
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water.
Optisk rotation −95° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 128.22
Procent renhed 95%