Få mere at vide
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, 97%
Artikelnummer. 15499457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499457 1 g 1g
15409467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52727.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119020-01-8 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin virker som et mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som en chiral og heterocyklisk byggesten i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin virker som et mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som en chiral og heterocyklisk byggesten i syntetisk kemi.
Opløselighed Blandbar med N-methylpyrrolidinon
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119020-01-8
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
MDL nummer MFCD03419257
InChI nøgle SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512533
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-(aminomethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Kogepunkt 98°C to 112°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Opløselighedsinformation Miscible with N-methylpyrrolidinone.
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%