Få mere at vide
S-(2-Aminoethyl)thiouronium Bromide Hydrobromide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 56-10-0 |
| Smeltepunkt | 188°C to 191°C |
| Molekylær formel | H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr |
| MDL nummer | MFCD00037011 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.01 |
| Grad | Research |