Få mere at vide
S-(2-Aminoethyl)-l-cysteine, hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(2-Aminoethyl)-l-cysteine, hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 200.0386 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |