Få mere at vide
S-(2-aminoethyl)-ITU dihydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30311047
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30311047 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30311047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62268825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Molekylær formel C3H9N3S . 2HBr
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
SMIL Br.Br.NCCSC(=N)N
IUPAC navn 2-aminoethylcarbamimidothioat; Dihydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 281.02
Formel vægt 278.904