Få mere at vide
S-(2-aminoethyl)isothiorea dihydrobromid, 98%
Artikelnummer. 11379065
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379065 25 g 25g
11369065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14232.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 56-10-0 | C3H11Br2N3S | 281,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-10-0
Molekylær formel C3H11Br2N3S
Molekylvægt (g/mol) 281.01
MDL nummer MFCD00037011
InChI nøgle XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl isothiourea dihydrobromide, antiradon, antirad, surrectan, ixecur, 2-aminoethyl carbamimidothioate dihydrobromide, usaf xr-31, 2-2-aminoethyl-2-thiopseudourea dihydrobromide, 2-aminoethylisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 2-aminoethyl ester, dihydrobromide
PubChem CID 5940
IUPAC navn 2-aminoethylcarbamimidothioat;dihydrobromid
SMIL C(CSC(=N)N)N.Br.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Smeltepunkt 190 °C til 192 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 3911163
Merck Index 14,178
Formel vægt 281.02
Procent renhed 98%