Få mere at vide
S-(2-aminoethyl)isothiorea dihydrobromid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide |
| Smeltepunkt | 190°C to 192°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3911163 |
| Merck Index | 14,178 |
| Formel vægt | 281.02 |
| Procent renhed | 98% |