Få mere at vide
(S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 138.056 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |