Få mere at vide
(S)-(+)-2-Aminobutyramide hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 15481878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481878 250 mg 250mg
15461878 1 g 1g
15471878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55576.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7682-20-4 | C4H11ClN2O | 138.595 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7682-20-4
Molekylær formel C4H11ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 138.595
MDL nummer MFCD00136565
InChI nøgle HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Synonym s-2-aminobutanamide hydrochloride, s-2-aminobutyramide hydrochloride, h-abu-nh2 hcl, 2s-2-aminobutanamide hydrochloride, l-2-aminobutanamide hydrochloride, l-homoalanylamide hcl, s-+-2-aminobutanamide hydrochloride, butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2s, s-2-aminobutanamide hcl, s-2-amino butanamide hcl
PubChem CID 11961924
IUPAC navn (2S)-2-aminobutanamide;hydrochloride
SMIL CCC(C(=O)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Aminobutyramide hydrochloride
Smeltepunkt 259°C to 263°C
Mængde 250 mg
Optisk rotation +24° (c=1 in Water)
Formel vægt 138.6
Procent renhed 99%