Få mere at vide
(S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 5959-29-5 |
| Molekylær formel | C4 H10 Cl N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride, L-2-Aminobutyric Acid Hydrochloride, L-α-Amino-n-butyric Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminobutanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.58 |
| Formel vægt | 139.04 |