missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-propanamide, TRC

Artikelnummer. 30326537
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326537 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6034585MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-propanamide
CAS 58662-83-2
Molekylær formel C16H14ClN3O4
Mængde 5 mg
Synonym (S)-2-Amino-N-(2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl)propanamide
InChI formel InChI=1S/C16H14ClN3O4/c1-9(18)16(22)19-14-7-6-10(20(23)24)8-12(14)15(21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-9H,18H2,1H3,(H,19,22)/t9-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 347.75
Formel vægt 347.0673
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.