missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-propanamide |
| CAS | 58662-83-2 |
| Molekylær formel | C16H14ClN3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-2-Amino-N-(2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClN3O4/c1-9(18)16(22)19-14-7-6-10(20(23)24)8-12(14)15(21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-9H,18H2,1H3,(H,19,22)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.75 |
| Formel vægt | 347.0673 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?